Tisk…
3-Iodobenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Iodophenyl)methanamine
L17801.03 L17801.06
L17801.03EA 3750 CZK
L17801.03 L17801.06
3-Iodobenzylamine 97%
3-Iodobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 696-40-2 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6375 Boiling Point: 132°/8mm Beilstein Reference: 2689602 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00192227
Vzorec: C₇H₈IN
MW: 233.05
Bod varu: 132 °C (8 mmHg)
Hustota: 1.748
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192227
CAS číslo: 696-40-2
ADR: 8 II