Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1H-Indole-7-carbaldehyde, Indole-7-carboxaldehyde
L17506.03
L17506.MD
L17506.03EA
3070
CZK
L17506.03
L17506.MD
Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Indole-7-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1074-88-0
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1524960
Vzorec:
C₉H₇NO Bod tání: 86…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318152 CAS číslo: 1074-88-0 |