Tisk…
4-Iodobenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (4-Iodophenyl)methanamine
L17450.06 L17450.03
L17450.06EA 11770 CZK
L17450.06 L17450.03
4-Iodobenzylamine 97%
4-Iodobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 39959-59-6 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Melting Point: 46-48° Boiling Point: 113-115°/4mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00047933
Vzorec: C₇H₈IN
MW: 233.05
Bod varu: 113…115 °C (4 mmHg)
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047933
CAS číslo: 39959-59-6
UN: 3259
ADR: 8 II