Tisk…
6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17009.03 L17009.MD
L17009.03EA 3180 CZK
L17009.03 L17009.MD
6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
6-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 97% CAS No.: 13544-43-9 Molecular Formula: C9H6F3N Formula Weight: 185.15 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 1242785
Vzorec: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Bod tání: 101…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272316
CAS číslo: 13544-43-9