3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17008.03
L17008.06
L17008.03EA
1680
CZK
L17008.03
L17008.06
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 459-31-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1869084
Vzorec:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 Bod tání: 88…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060327 CAS číslo: 459-31-4 |