Tisk…
Vinyltrimethylsilane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L16989.06 L16989.14 L16989.22 AB172284.0100
L16989.06EA 1320 CZK
L16989.06 L16989.14 L16989.22 ABCRAB172284.0100
Vinyltrimethylsilane ≥98%
Vinyltrimethylsilane
Purity: 98+% CAS No.: 754-05-2 Molecular Formula: C5H12Si Formula Weight: 100.24 Flash Point: -24°(-11°F) Refractive Index: 1.3910 Odour: Mild Melting Point: -132° Boiling Point: 54-56° Beilstein Reference: 956572 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008606
Vzorec: C₅H₁₂Si
Bod varu: 54…56 °C
Bod tání: –132 °C
Hustota: 0,690
Bod vzplanutí: –24 °C (–11 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008606
CAS číslo: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
ADR: 3,II