ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16963.06
AB180285.0005
L16963.06EA
3420
CZK
L16963.06
ABCRAB180285.0005
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 96%
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone
Purity: 96%
CAS No.: 384-67-8
Molecular Formula: C8H5ClF2O
Formula Weight: 190.58
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4970
Boiling Point: 95-97°/37mm
Beilstein Reference: 2251448
MDL No.: MFCD00042123
Vzorec:
(C₆H₅)C(O)CClF₂ Bod varu: 95…97 °C (37 mmHg) Hustota: 1,293 Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042123 CAS číslo: 384-67-8 |