Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
L16635.06 L16635.14
L16635.06EA 3190 CZK
L16635.06 L16635.14
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol ≥97%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Purity: 97% CAS No.: 425-61-6 Molecular Formula: HOCH2(CF2)2CH2OH Formula Weight: 162.08 Melting Point: 80-87° Boiling Point: 110-112°/13mm MDL No.: MFCD00042375
Vzorec: C₄H₆F₄O₂
MW: 162,08 g/mol
Bod varu: 110…112 °C (13 mmHg)
Bod tání: 80…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042375
CAS číslo: 425-61-6