Tisk…
2,6-Dibromonaphthalene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L16134.03 L16134.06 L16134.14
L16134.03EA 2100 CZK
L16134.03 L16134.06 L16134.14
2,6-Dibromonaphthalene ≥99%
2,6-Dibromonaphthalene
Purity: 99% CAS No.: 13720-06-4 Molecular Formula: C10H6Br2 Formula Weight: 285.97 Melting Point: 162-167° MDL No.: MFCD01026462
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
MW: 285.97
Bod tání: 162…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01026462
CAS číslo: 13720-06-4