2,2'-Methyliminodiethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L15712.36
L15712.22
L15712.36EA
1840
CZK
L15712.36
L15712.22
2,2'-Methyliminodiethanol ≥98%
2,2'-Methyliminodiethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 105-59-9
Molecular Formula: C5H13NO2
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Light
Melting Point: -21°
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1734441
MDL No.: MFCD00002848
Vzorec:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Bod varu: 243 °C Bod tání: –21 °C Hustota: 1,040 Bod vzplanutí: 127 °C (260 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002848 CAS číslo: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |