3',5'-Dimethylacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
L15480.03
L15480.06
L15480.03EA
1700
CZK
L15480.03
L15480.06
3',5'-Dimethylacetophenone ≥97%
3',5'-Dimethylacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 5379-16-8
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Characteristic
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 2240987
MDL No.: MFCD01075693
Vzorec:
C₁₀H₁₂O MW: 148.2 Bod varu: 238 °C Bod tání: ∼ 20 °C Hustota: 0.988 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075693 CAS číslo: 5379-16-8 |