3-(2-Chlorophenyl)propionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
L15306.03
L15306.06
L15306.03EA
1890
CZK
L15306.03
L15306.06
3-(2-Chlorophenyl)propionic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-28-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 171°/10mm
MDL No.: MFCD00016547
Vzorec:
C₉H₉ClO₂ MW: 184.62 Bod varu: 171 °C (10 mmHg) Bod tání: 94…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016547 CAS číslo: 1643-28-3 |