Tisk…
Methacrylamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L15013.22 L15013.36
L15013.22EA 797 CZK
L15013.22 L15013.36
Methacrylamide ≥98%
Methacrylamide
Purity: 98% CAS No.: 79-39-0 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Melting Point: 107-112° Boiling Point: 215° MDL No.: MFCD00008018
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Bod varu: 215 °C
Bod tání: 107…112 °C
Hustota: 1,115
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008018
CAS číslo: 79-39-0
EINECS: 201-202-3