Tisk…
Chlornan sodný (11 - 14% Cl₂) in aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
L14709.0DEA 6800 CZK
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
Chlornan sodný (11 - 14% Cl₂) in aqueous solution
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
MW: 74.44
Bod tání: –30…–20 °C
Hustota: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702