Tisk…
2-Aminoanthracene 94%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Anthrylamine, Anthracen-2-amine
L14269.03 L14269.06
L14269.03EA 1210 CZK
L14269.03 L14269.06
2-Aminoanthracene 94%
2-Aminoanthracene
Purity: 94% CAS No.: 613-13-8 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 2209414
Vzorec: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 235…239 °C
Hustota: >1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003582
CAS číslo: 613-13-8
EINECS: 210-330-9