Tisk…
Tetrafluoroboric acid ∼50% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14037.22 L14037.36 L14037.0E
L14037.22EA 869 CZK
L14037.22 L14037.36 L14037.0E
Tetrafluoroboric acid ∼50% (w/w) vodný roztok
Tetrafluoroboric acid
CAS No.: 16872-11-0 Molecular Formula: HBF4 Formula Weight: 87.81 Odour: Pungent Boiling Point: 130° dec. Merck Reference: 14,4149 MDL No.: MFCD00011345
Vzorec: HBF₄
Bod varu: 130 °C (rozkl.)
Hustota: 1,4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011345
CAS číslo: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
UN: 1775
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4149