Tisk…
3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13762.03 L13762.06
L13762.03EA 2940 CZK
L13762.03 L13762.06
3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 74003-55-7 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 69-72° Beilstein Reference: 2573433
Vzorec: C₇H₄Br₂O
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236033
CAS číslo: 74003-55-7