3-Chloro-2-thenoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
L13560.03
L13560.06
L13560.03EA
1480
CZK
L13560.03
L13560.06
3-Chloro-2-thenoic acid ≥99%
3-Chloro-2-thenoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 59337-89-2
Molecular Formula: C5H3ClO2S
Formula Weight: 162.60
Melting Point: 185-187°
Beilstein Reference: 121052
Vzorec:
C₅H₃ClO₂S Bod tání: 185…187 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043888 CAS číslo: 59337-89-2 |