Tisk…
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
L13559.AE L13559.AP
L13559.AEEA 2190 CZK
L13559.AE L13559.AP
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Hustota: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –22 °C
MDL Number: MFCD00009414
CAS číslo: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I