3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L13461.06
L13461.14
L13461.06EA
2160
CZK
L13461.06
L13461.14
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Purity: 96%
CAS No.: 18638-99-8
Molecular Formula: C10H15NO3
Formula Weight: 197.24
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO₃ MW: 197,23 g/mol Bod varu: 120…122 °C (0,05 m) Hustota: 1,155 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017150 CAS číslo: 18638-99-8 EINECS: 242-468-0 ADR: 8,III |