Tisk…
N-Butylethylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Amino-2-(butylamino)ethane, N-Butyl-1,2-diaminoethane
L13437.06 L13437.14
L13437.06EA 3030 CZK
L13437.06 L13437.14
N-Butylethylenediamine 97%
N-Butylethylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 19522-69-1 Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 1732700 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00025602
Vzorec: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21
Bod varu: 170…171 °C
Hustota: 0.836
Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025602
CAS číslo: 19522-69-1
ADR: 8 II