1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, Tetramethyl-2-thiourea, Tetramethylthiourea
L13392.06
L13392.14
L13392.06EA
797
CZK
L13392.06
L13392.14
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea ≥98%
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 2782-91-4
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Flash Point: 190°(374°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1744916
MDL No.: MFCD00008324
Vzorec:
C₅H₁₂N₂S MW: 132,23 g/mol Bod varu: 245 °C Bod tání: 75…77 °C Bod vzplanutí: 190 °C (374 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008324 CAS číslo: 2782-91-4 EINECS: 220-488-0 |