Tisk…
Hept-6-enoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13144.03 L13144.06
L13144.03EA 2320 CZK
L13144.03 L13144.06
Hept-6-enoic acid 96%
Hept-6-enoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1119-60-4 Molecular Formula: CH2=CH(CH2)4CO2H Formula Weight: 128.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4390 Odour: Unpleasant Melting Point: ca -6° Boiling Point: 222-224° Beilstein Reference: 1747265 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00014382
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 222…224 °C
Bod tání: ∼–6 °C
Hustota: 0,946
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014382
CAS číslo: 1119-60-4
EINECS: 214-283-5
UN: 3265
ADR: 8,III