5-Hexenoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-Hexenoicacid
L12863.03
L12863.06
L12863.22
L12863.03EA
2090
CZK
L12863.03
L12863.06
L12863.22
5-Hexenoic acid ≥99%
5-Hexenoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1577-22-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 107°/17mm
Beilstein Reference: 1743172
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00046558
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ Bod varu: 107 °C (17 mmHg) Bod tání: –37 °C Hustota: 0,961 Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00046558 CAS číslo: 1577-22-6 UN: 3265 ADR: 8,III |