Tisk…
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L12537.03 L12537.06
L12537.03EA 1190 CZK
L12537.03 L12537.06
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥98%
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thiourea
Purity: 98+% CAS No.: 1520-27-0 Molecular Formula: C7H8N2OS Formula Weight: 168.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 1102429 MDL No.: MFCD00041186
Vzorec: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041186
CAS číslo: 1520-27-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III