1-Bromo-3-phenoxypropane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromopropyl phenyl ether, (3-Bromopropoxy)benzene, 3-Phenoxypropyl bromide
L12494.14
L12494.22
L12494.14EA
2330
CZK
L12494.14
L12494.22
1-Bromo-3-phenoxypropane ≥98%
1-Bromo-3-phenoxypropane
Purity: 98%
CAS No.: 588-63-6
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2Br
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 130-134°/14mm
Beilstein Reference: 508978
MDL No.: MFCD00000256
Vzorec:
(C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br MW: 215.09 Bod varu: 130…134 °C (14 mmHg) Bod tání: 10…11 °C Hustota: 1.365 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000256 CAS číslo: 588-63-6 EINECS: 209-623-4 |