Tisk…
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L12386.03 L12386.06
L12386.03EA 683 CZK
L12386.03 L12386.06
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid ≥99%
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 16225-26-6 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 160-162° Beilstein Reference: 981248
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082727
CAS číslo: 16225-26-6
EINECS: 240-350-3