3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
L12064.06
L12064.14
L12064.03
L12064.06EA
1480
CZK
L12064.06
L12064.14
L12064.03
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate ≥98%
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 28479-22-3
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 2690771
UN No.: 2236
MDL No.: MFCD00013858
Vzorec:
C₈H₆ClNO Bod varu: 225 °C Bod tání: 20…24 °C Hustota: 1,224 Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F) |
MDL Number:
MFCD00013858 CAS číslo: 28479-22-3 EINECS: 249-050-7 UN: 2236 ADR: 6.1,II |