trans-5-Decen-1-ol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
L11768.03
L11768.06
L11768.03EA
2350
CZK
L11768.03
L11768.06
trans-5-Decen-1-ol 96%
trans-5-Decen-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 56578-18-8
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 113-118°/11mm
Beilstein Reference: 1840630
MDL No.: MFCD00056187
Vzorec:
C₁₀H₂₀O Bod varu: 113…118 °C (11 mmHg) Bod vzplanutí: 62 °C (143 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00056187 CAS číslo: 56578-18-8 EINECS: 260-267-6 |