1-Chloro-3,3-dimethylbutane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L11753.09
L11753.18
L11753.09EA
2650
CZK
L11753.09
L11753.18
1-Chloro-3,3-dimethylbutane ≥97%
1-Chloro-3,3-dimethylbutane
Purity: 97%
CAS No.: 2855-08-5
Molecular Formula: C6H13Cl
Formula Weight: 120.62
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1731465
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00018980
Vzorec:
C₆H₁₃Cl Bod varu: 116…118 °C Hustota: 0,867 Bod vzplanutí: 7 °C (44 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00018980 CAS číslo: 2855-08-5 EINECS: 220-665-2 ADR: 3,II |