Tisk…
N-Phenyl-o-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11616.06 L11616.14
L11616.06EA 1080 CZK
L11616.06 L11616.14
N-Phenyl-o-phenylenediamine 98%
N-Phenyl-o-phenylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 534-85-0 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 908984
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Bod varu: 106…108 °C (0,4 mmHg)
Bod tání: 77…80 °C
Hustota: 1,234 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007685
CAS číslo: 534-85-0
EINECS: 208-606-9