Tisk…
2-Mercaptobenzyl alcohol tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11536.06 L11536.14 L11536.03
L11536.06EA 3780 CZK
L11536.06 L11536.14 L11536.03
2-Mercaptobenzyl alcohol tech. 90%, technická kvalita
2-Mercaptobenzyl alcohol
Purity: 90% CAS No.: 4521-31-7 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Like rotten eggs Melting Point: 31-32° Boiling Point: 94-96°/0.2mm Beilstein Reference: 2206253 MDL No.: MFCD00014448
Vzorec: C₇H₈OS
Bod varu: 94…96 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 31…32 °C
Hustota: 1,210
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014448
CAS číslo: 4521-31-7