(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dimethoxyphenylacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl cyanide, 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
L11443.03
L11443.06
L11443.03EA
1990
CZK
L11443.03
L11443.06
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 13388-75-5
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 53-56°
Beilstein Reference: 2096481
MDL No.: MFCD00016395
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,2 g/mol Bod varu: 298 °C (1013 hPa) Bod tání: 53…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016395 CAS číslo: 13388-75-5 |