trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11288.06
L11288.14
L11288.06EA
1780
CZK
L11288.06
L11288.14
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2305-32-0
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Melting Point: 220-221°
Beilstein Reference: 3200609
Vzorec:
C₈H₁₂O₄ Bod varu: 339 °C (1013 hPa) Bod tání: 220…221 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001464 CAS číslo: 2305-32-0 EINECS: 218-975-8 |