Tisk…
4-Isopropylphenyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11217.09 L11217.04
L11217.09EA 5220 CZK
L11217.09 L11217.04
4-Isopropylphenyl isocyanate ≥98%
4-Isopropylphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 31027-31-3 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5205 Boiling Point: 84-85°/4mm Beilstein Reference: 2936403 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013880
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Bod varu: 84…85 °C (4 mmHg)
Hustota: 1,010
Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F)
MDL Number: MFCD00013880
CAS číslo: 31027-31-3
EINECS: 250-439-9
ADR: 6.1,II