2-Cyclopropylethanol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11080.03
L11080.06
L11080.MD
L11080.03EA
3680
CZK
L11080.03
L11080.06
L11080.MD
2-Cyclopropylethanol 96%
2-Cyclopropylethanol
Purity: 96%
CAS No.: 2566-44-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4355
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 2036028
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00040762
Vzorec:
C₅H₁₀O Bod varu: 137…138 °C Bod vzplanutí: 47 °C (116 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040762 CAS číslo: 2566-44-1 UN: 1987 ADR: 3,III |