3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
L10802.03
L10802.06
L10802.03EA
879
CZK
L10802.03
L10802.06
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate ≥99%
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 40397-90-8
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₆ClNO MW: 167,59 g/mol Bod varu: 94…95 °C (9 mmHg) Hustota: 1,247 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00037036 CAS číslo: 40397-90-8 ADR: 6.1,II |