2-Chlor-4-trifluormethylpyridin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10713.03
L10713.06
L10713.03EA
2710
CZK
L10713.03
L10713.06
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin ≥98%
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin
Purity: 98+%
CAS No.: 81565-18-6
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 145°
Beilstein Reference: 4246276
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00042224
Vzorec:
C₆H₃ClF₃N MW: 181.54 Bod varu: 145 °C Bod tání: –1 °C Hustota: 1.411 Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042224 CAS číslo: 81565-18-6 UN: 1992 ADR: 3 III |