1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L10519.03
L10519.06
L10519.03EA
666
CZK
L10519.03
L10519.06
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 1520-26-9
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1102479
MDL No.: MFCD00041159
Vzorec:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Bod varu: 323 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041159 CAS číslo: 1520-26-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |