Tisk…
4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10470.03 L10470.06
L10470.03EA 783 CZK
L10470.03 L10470.06
4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate ≥98%
4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 37408-18-7 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° Boiling Point: 103°/13mm Beilstein Reference: 2803097 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00019914
Vzorec: C₈H₆ClNO
Bod varu: 103 °C (13 mmHg)
Bod tání: 36…40 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00019914
CAS číslo: 37408-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II