Tisk…
2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L10256.03 L10256.06
L10256.03EA 851 CZK
L10256.03 L10256.06
2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
2,6-Dichlorobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 3622-23-9 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 127749
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044101
CAS číslo: 3622-23-9
EINECS: 222-819-4