Tisk…
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10234.14 L10234.06
L10234.14EA 7180 CZK
L10234.14 L10234.06
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Purity: 98% CAS No.: 1687-53-2 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 130-132° Beilstein Reference: 2717084
Vzorec: C₇H₉NO₂
Bod varu: 277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…132 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010222
CAS číslo: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8