Tisk…
4-Cyanophenyl isothiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10173.03 L10173.06
L10173.03EA 1040 CZK
L10173.03 L10173.06
4-Cyanophenyl isothiocyanate ≥98%
4-Cyanophenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 2719-32-6 Molecular Formula: C8H4N2S Formula Weight: 160.20 Odour: Irritating Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 2802621 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041085
Vzorec: C₈H₄N₂S
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041085
CAS číslo: 2719-32-6
EINECS: 220-323-2
UN: 2923
ADR: 8,III