Sodium-3-nitrobenzoate, (max. 10% H₂O) ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10028.22
L10028.36
L10028.22EA
1090
CZK
L10028.22
L10028.36
Sodium-3-nitrobenzoate, (max. 10% H₂O) ≥94%
Sodium-3-nitrobenzoate
Purity: 94%
CAS No.: 827-95-2
Molecular Formula: C7H4NNaO4
Formula Weight: 189.10
Melting Point:
Vzorec:
C₇H₄NNaO₄ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150535 CAS číslo: 827-95-2 EINECS: 212-578-3 |