Tisk…
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L09975.09 L09975.04
L09975.09EA 8170 CZK
L09975.09 L09975.04
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea
Purity: 97% CAS No.: 3394-05-6 Molecular Formula: C7H8N2OS Formula Weight: 168.22 Odour: Odourless Melting Point: 175-180° Beilstein Reference: 2090372 MDL No.: MFCD00022167
Vzorec: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
MW: 168,22 g/mol
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022167
CAS číslo: 3394-05-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III