Tisk…
4-Butylphenyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09957.06 L09957.14 L09957.03
L09957.06EA 2430 CZK
L09957.06 L09957.14 L09957.03
4-Butylphenyl isocyanate ≥98%
4-Butylphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 69342-47-8 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5165 Boiling Point: 107-108°/3mm Beilstein Reference: 390859 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013882
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Bod varu: 107…108 °C (3 mmHg)
Hustota: 0,992
Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F)
MDL Number: MFCD00013882
CAS číslo: 69342-47-8
ADR: 6.1,III