Tisk…
2,2'-butyliminodiethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Butyldiethanolamine, N,N-Diethanolbutylamine, N-N-Butyldiethanolamine, N-Butyl-2,2'-iminodiethanol
L09953.22 L09953.36
L09953.22EA 628 CZK
L09953.22 L09953.36
2,2'-butyliminodiethanol 98%
2,2'-butyliminodiethanol
Purity: 98% CAS No.: 102-79-4 Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2 Formula Weight: 161.25 Flash Point: 143°(289°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: -70° Boiling Point: 268-272° Beilstein Reference: 1739642 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00002856
Vzorec: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
MW: 161,24 g/mol
Bod varu: 268…272 °C
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,968
Bod vzplanutí: 143 °C (289 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002856
CAS číslo: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
ADR: 8,II