Methyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
L09552.09
L09552.04
L09552.09EA
5260
CZK
L09552.09
L09552.04
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 2150-43-8
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Odour: Odourless
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 1637939
MDL No.: MFCD00016437
Vzorec:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Bod tání: 134…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016437 CAS číslo: 2150-43-8 |