3-Cyanophenyl isocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Cyanophenylisocyanate, 3-Isocyanatobenzonitrile
L09432.03
L09432.06
L09432.03EA
1150
CZK
L09432.03
L09432.06
3-Cyanophenyl isocyanate ≥97%
3-Cyanophenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 16413-26-6
Molecular Formula: C8H4N2O
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 3089117
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013856
Vzorec:
C₈H₄N₂O MW: 144,13 g/mol Bod varu: 123 °C (12 mmHg) Bod tání: 51…54 °C |
MDL Number:
MFCD00013856 CAS číslo: 16413-26-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |