4-Propoxybenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08822.14
L08822.06
L08822.14EA
3400
CZK
L08822.14
L08822.06
4-Propoxybenzaldehyde ≥97%
4-Propoxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5736-85-6
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 Bod varu: 129…130 °C (9 mmHg) Hustota: 1.039 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014134 CAS číslo: 5736-85-6 |